Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-624SilMS, grosor de película de 1,4 μm, 0,25 mm de DI, 60 m longitud
Código de producto. 15234523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15234523 60 m cada uno
1 options
Código de producto. 15234523 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260593330
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el análisis de compuestos orgánicos volátiles con esta columna para GC de bajo sangrado y polaridad media que posee una alta estabilidad térmica.
La optimización del análisis de compuestos orgánicos volátiles requiere una columna para cromatografía de gases (GC) con una alta estabilidad térmica. Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS de bajo sangrado y polaridad media ofrecen el rendimiento y el perfil de estabilidad para este fin.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase de polaridad de baja a media, similar al 6 % de cianopropilfenil metilpolisiloxano
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 320 °C
  • Altamente inerte: excelente forma de pico en una amplia gama de compuestos
  • Equivalente a USP G43
Aplicaciones:
  • Disolventes residuales
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • Oxigenados
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Disolventes residuales
  • Volátiles
Usos alternativos:
  • Oxigenados
Similares a estas columnas:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Grosor de película 1,4 µm
Longitud (métrico) 60 m
Descripción TG-624 SilMS 60 m x 0,25 mm x 1,4 μm