Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5SilMS
Código de producto. 10177894 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10177894 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
11521174 40 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
15297478 12 m 0,2 mm 0,33 μm cada uno
13498008 10 m 0,15 mm 0,15 mm cada uno
10311595 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10794637 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10457524 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10526005 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10586375 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10239184 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10698905 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10260335 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10447914 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10046034 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10167664 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10702347 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
13178295 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10177894 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260961420
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Incorpora grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
  • Baja polaridad, fase de silarileno con una selectividad comparable al 5 % de difenilo/95 % de dimetil polisiloxano
  • Diseñadas para un bajo sangrado y una extraordinaria inercia
  • Similares a DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 bajo sangrado/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recomendada para:
  • Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones
  • Aromáticos policíclicos
  • Hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
  • Ftalatos
  • Fenoles
  • Aminas
  • Organofosforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones para GC/MS con sistemas de trampa de iones, GC/MS para aromáticos policíclicos, ftalatos, fenoles, aminas y organofosforados, GC/MS para hidrocarburos, incluidos hidrocarburos clorados
Tamaño de partículas 0,25 μm
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Cantidad Each
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G27, G36
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 330/350 °C