Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas GC TraceGOLD TG-5MS con SafeGuard, 0,10 μm, 0,25 mm de DI, 30 m de longitud
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Amplíe la vida útil de la columna y obtenga resultados más uniformes durante un período de tiempo más largo. Las precolumnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS con protección ofrecen la ventaja de contar con seguridad integrada para proteger la columna.
- Con protección integrada
- Disponibles en un rango de fases
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Tipo USP | G27 |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -60 °C a 330/350 °C |