Learn More
Thermo Scientific™ Columna para GC TraceGOLD TG-5MS
Código de producto. 15850900 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15850900 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15850900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260982320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 60 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Grosor de película 1,5 μm