Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
Código de producto. 10690626 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10690626 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10157604 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10619485 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10555995 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10311025 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10148044 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
11806224 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10035834 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10713107 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
11836224 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
13496846 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10690626 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260971300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE permite el análisis de los niveles de ppm de las aminas sin el cebado de columnas.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenil/95 % de dimetilo polisiloxano
  • La superficie de los tubos se modifica químicamente con el fin de reducir la formación de picos con colas de compuestos básicos activos
  • También permite el análisis de compuestos ácidos neutros o de baja acidez (p. ej., fenoles) y compuestos susceptibles a la unión de hidrógeno
  • Bajo sangrado a la temperatura de funcionamiento máxima
Recomendada para:
  • Aminas y otros compuestos básicos, entre los que se incluyen alquilaminas, diaminas, triaminas, etanolaminas
  • Heterocíclicos que contienen nitrógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/315 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para análisis de aminas y otros compuestos básicos, incluyendo alquilaminas, diaminas, triaminas y etanolaminas, GC/MS para heterocíclicos que contienen nitrógeno
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.