Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-5HT
Código de producto. 10669105 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 µm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10669105 15 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10137714 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
13466846 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10200345 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10545065 30 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10230195 30 m 0,53 mm 0,15 µm cada uno
10240195 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10670636 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
13476846 10 m 0,53 mm 0,15 µm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10669105 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260950360
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT ofrecen un funcionamiento ampliado de hasta 400 °C, ideal para aplicaciones de cromatografía de gases de alta temperatura.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT ofrecen un funcionamiento ampliado de hasta 400 °C, ideal para aplicaciones de cromatografía de gases de alta temperatura.
  • Polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado inferior y una mayor inercia que columnas de alta temperatura comparables
  • Diseño especial de tubos de sílice fundida que amplía la vida útil de la columna hasta un 40 %
  • Similar a Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recomendada para:
  • Fenoles
  • Disolventes residuales
  • Drogas
  • Compuestos semivolátiles
  • Pesticidas
  • PCB
  • Impurezas de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para fenoles, semivolátiles y PCB, GC/MS para pesticidas, GC/MS para disolventes residuales, disolventes e impurezas de disolventes
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad baja
Descripción Grosor de 0,1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Tipo USP G27, G36
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-5 HT
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 380/400 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.