Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT ofrecen un funcionamiento ampliado de hasta 400 °C, ideal para aplicaciones de cromatografía de gases de alta temperatura.
- Polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
- Sangrado inferior y una mayor inercia que columnas de alta temperatura comparables
- Diseño especial de tubos de sílice fundida que amplía la vida útil de la columna hasta un 40 %
- Similar a Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recomendada para:
- Fenoles
- Disolventes residuales
- Drogas
- Compuestos semivolátiles
- Pesticidas
- PCB
- Impurezas de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para fenoles, semivolátiles y PCB, GC/MS para pesticidas, GC/MS para disolventes residuales, disolventes e impurezas de disolventes |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad baja |
| Descripción | Grosor de 0,1 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 HT |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.