Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-35MS
Código de producto. 10713297 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10713297 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10505635 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10534115 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10016174 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10167704 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10733877 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10639295 15 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10545815 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10371115 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10279754 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10781957 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10621016 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10219804 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10629675 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10229084 30m 0,32 mm 1 μm cada uno
10791957 15 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10534875 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10381345 30m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Produktkod. 10713297 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260942980
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
Las columnas Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS ofrecen un mayor contenido en fenil, lo que proporciona un útil orden de elución y cambia el tiempo de retención.
  • Fase de polaridad media, 35 % de difenil/65 % de dimetil polisiloxano
  • Equivalente a la fase G42 de USP
  • Similar a Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas organoclorados
  • Productos farmacéuticos
  • Congéneres de PCB
  • Mezclas de Aroclor
  • Esteroles
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas y pesticidas organoclorados, GC/MS para productos farmacéuticos, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor, esteroles, ácidos de resina y ésteres de ftalato
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Tipo USP G42
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-35 MS
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 300/320 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.