Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-225MS
Código de producto. 10704837 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10704837 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10575435 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10712537 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10209614 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10714837 30m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10350825 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10506385 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10703687 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10713687 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10219664 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10108094 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10585435 30m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10555625 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10381545 60m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10391545 60m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10361405 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10744457 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10458104 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10754457 30m 0,53 mm 1 μm cada uno
10361025 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
10117384 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10704837 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260831420
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, 50 % de ciano propilmetil/50 % de fenilmetil polisiloxano
  • Su innovador proceso de desactivación para el siloxano reduce la cola al mínimo y mejora su eficiencia en comparación con otras columnas similares
  • Equivalentes a las fases G7 y G19 de USP
Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Carbohidratos
  • Esteroles
  • Compuestos saborizantes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes, y el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • FAME
  • Usos alternativos:
  • Cetonas
  • Similar a:
  • Rtx™-225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™-225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para FAME, GC/MS para carbohidratos, GC/MS para esteroles, GC/MS para compuestos de sabores
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G7, G19
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-225 MS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 220/240 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.