Description
- La fase de trifluoropropilmetil polisiloxano resuelve los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
- Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
- Apta para usar con detectores sensibles como ECD, NPD y MS
- Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Tipo USP | G6 |
| Fase estacionaria | TraceGold TG-200MS |
| Grosor de película | 1 μm |