Learn More
Thermo Scientific™ Columna para GC TraceGOLD TG-200MS
Código de producto. 15547791 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15547791 60 m 0,25 mm cada uno
15820900 30 m 0,53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15547791 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260843080
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
La columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
  • La fase de trifluoropropilmetil polisiloxano resuelve los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Apta para usar con detectores sensibles como ECD, NPD y MS
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 60 m
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G6
Fase estacionaria TraceGold TG-200MS
Grosor de película 1 μm