Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS
Código de producto. 15247488 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
40 m
60 m
100 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,18 μm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
15247488 12 m 0,2 mm 0,33 μm cada uno
10436754 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
13468008 20 m 0,15 mm 0,15 mm cada uno
13448008 40 m 0,15 mm 0,15 mm cada uno
15870900 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10744267 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10096644 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15820910 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10554875 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15830910 100 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10564875 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
15840910 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10006654 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10429154 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10127424 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10137424 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10426954 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10197464 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10270335 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10280335 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10544875 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10006324 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10016084 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10046744 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10628535 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10638535 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10407154 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10045784 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10055784 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10065784 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10477134 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10026084 15 m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
10127714 30 m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
15217488 15 m 0,32 mm 3 μm cada uno
15227488 30 m 0,32 mm 3 μm cada uno
15237488 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15247488 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260995820
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elige lo no polar Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Columna GC TG-1MS para una relación señal-ruido óptima, sensibilidad e integridad de MS. Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado.
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Para una relación señal-ruido óptima, sensibilidad e integridad de MS para una amplia variedad de aplicaciones, la columna GC no polar TraceGOLD TG-1MS es una excelente opción.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior: no polar, dimetil polisiloxano al 100 % Equivalente a USP G2 Sangrado excepcionalmente bajo Aplicaciones: Hidrocarburos Bifenilos policlorados (PCB) Drogas Orgánicos de rango de gasolina (GRO) Gases de refinería Aceites esenciales Pesticidas Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior: el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad. La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos. La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar. Recomendado para: Hidrocarburos GRO Drogas PCB Usos alternativos: Aromáticos clorados Pesticidas organoclorados Pesticidas organofosforados Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) Parafinas Polywax Piretroides Semivolátiles Xilenos Similar a: Rxi™-1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™-1Equity™-1VF-1ms Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas
Grosor de película 0,33 μm
Longitud (métrico) 12 m
Polaridad No polar
Descripción TG-1 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33 μm
Diámetro (métrico) 0,2 mm
Tipo USP G2
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1 MS
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.