Learn More
Thermo Scientific™ Columna para GC TraceGOLD TG-1MS
Código de producto. 15850910 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15850910 20 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15850910 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260995680
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Utilice la fase de MS más popular en cromatografía de gases con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS.
  • Fase de polaridad baja, 5 % de difenilo/95 % de dimetilo polisiloxano
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas.
  • Inercia excepcional ideal para el análisis de compuest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Grosor de película 0,4 μm