Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-17SilMS.
Código de producto. 13498018 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
30 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,15 μm
0,18 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
13498018 10 m 0,15 mm 0,15 μm cada uno
15254533 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15287478 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
15214533 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
15264533 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13498018 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260722750
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con esta columna para GC de bajo sangrado con inercia superior.
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS.. La columna tiene la estabilidad y el perfil de rendimiento ideales para la separación de compuestos ambientales activos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La inercia superior garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase de polaridad media similar al 50 % de fenil metilpolisiloxano
  • Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 340 °C a 360 °C
Aplicaciones
  • PAH
  • Pesticidas y herbicidas
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Una columna estable de bajo sangrado que produce resultados uniformes
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel
  • El sangrado mínimo de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad
  • El menor sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos
Recomendado para:
  • Herbicidas
  • PAH
  • Pesticidas
  • Ésteres de ftalato
Usos alternativos
  • Triglicéridos
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Esteroles vegetales
  • Piretroides
Similar a:
  • DB-17ms
  • VF-17ms
  • CP-Sil 24 CB
  • ZB-50
  • BPX-50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340/360 °C
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ésteres de ftalato, GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos
Longitud (métrico) 10 m
Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
Tipo USP G3
Línea de productos TraceGOLD
Grosor de película 0,15 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.