Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Código de producto. 10764837 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10764837 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10648915 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10311315 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10487904 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10497904 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10723877 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219714 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10732537 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10147374 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10698715 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10650256 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10300835 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10279414 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10620826 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10076114 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10703107 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10703297 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10127704 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10774837 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10177614 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
12967131 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10764837 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260892240
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
  • Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
  • Sangrado muy bajo ideal para el análisis por GCMS
  • Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
  • Esteroles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Tipo USP G43
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-17 MS
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Temperatura máxima 300/320 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.