Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Código de producto. 10752727 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10437524 | 60m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10447524 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10086024 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10330975 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10197754 | 60m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10065984 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10108054 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10574685 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10406764 | 60m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10371545 | 15m | 0,53 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10127884 | 30m | 0,32 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10321385 | 30m | 0,53 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10610836 | 60m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
- Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
- Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
- Óptima para análisis de confirmación
- Equivalente a la fase G46 de USP
- Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Descripción | Grosor de 1 um; 0,32 mm de diámetro interior; 60 m de longitud |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Tipo USP | G46 |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Temperatura máxima | 260/280 °C |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.