Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
Código de producto. 17337619 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a -15 °C
De 2 °C a 8 °C
Memoria de datos:
16.000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
16.000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minutos
16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Memoria de datos Tamaño de la unidad
17337619 De 2 °C a 8 °C 16.000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto paquete de 40
17347619 De -20 °C a -15 °C 16.000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto paquete de 40
17357619 De 2 °C a 8 °C 16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto paquete de 40
17367619 De -20 °C a -15 °C 16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto paquete de 40
17377619 De 2 °C a 8 °C 16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto paquete de 40
17387619 De -20 °C a -15 °C 16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto paquete de 40
17397619 De 2 °C a 8 °C 16.000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minutos paquete de 40
17307629 De -20 °C a -15 °C 16.000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minutos paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17337619 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 1800401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.00€
    812.29€ / paquete de 40
    Ahorro 178.71€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
  • Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
  • Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
  • La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
  • Código de barras para la exploración interna
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Tipo De un solo uso USB Registrador de datos de temperatura
Tipo de pantalla Sin pantalla
Memoria de datos 16.000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
Calibración NIST
Tipos de alarma Indicador LED
Batería, tipo 3,0 V CR2450
Duración de la batería 2 años
Canales 1
Interfaz USB
Tipos de sensores máx.
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 8 °C