Learn More
Fisherbrand™ Termohigrómetro con reloj Traceable™
Código de producto. 17836111 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17836111 De 0 °C a 50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17836111
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Controle con un vistazo la temperatura, la humedad y el tiempo a la vez.
  • Los tres parámetros se muestran en la pantalla, todo el tiempo, por lo que puede registrar las condiciones sin necesidad de vaciar el portapapeles
  • La incorporación del personal es muy sencilla con una experiencia de usuario mejorada y más intuitiva que incluye botones grandes, texto de alto contraste y un diseño útil
  • Reduzca el mantenimiento con mayor energía de la batería y actualizaciones de tecnología interior para un mayor rendimiento
  • Incluye memoria mín./máx., que se borra fácilmente al principio de cada proceso
  • Mantenga el cumplimiento: incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
  • Va a cualquier lugar, ya sea montado de forma magnética o puesto en la sobremesa con soporte integrado
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 20 al 90 %
Resolución 1% HR
Exactitud ± 5 % HR de rango medio, o, de lo contrario, ± 8 % HR
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Batería, tipo AAA
Descripción Termohigrómetro con reloj
Tipo de pantalla Texto de alto contraste
Memoria Función de memoria mín./máx
Resolución de temperatura 0,1 °
Anchura (imperial) 2 1/4 pulg.
Altura (imperial) 4 1/4 pulg.
Fondo (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg)
Incluye Higrómetro, cinta de velcro, pilas AAA, imán de recordatorio de recalibración, guía de inicio rápido y certificado de Traceable™.
Certificaciones/conformidad NIST