Learn More
Estándares de calibración de conductividad Traceable™ One-Shot™, material de referencia certificado (CRM); Fisherbrand™
Código de producto. 11774246 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
10 000 μ℧
10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧
100 μ℧
100,000 μ℧
1000 μ℧
1413 μ℧
Cantidad:
100 mL
6 × 100 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conductividad Cantidad Tamaño de la unidad
11774246 100 μ℧ 6 × 100 mL paquete de 6
11784246 1000 μ℧ 100 mL paquete de 6
11754246 1413 μ℧ 6 × 100 mL 6 PCS
11794246 10 000 μ℧ 100 mL paquete de 6
11704256 100,000 μ℧ 100 mL 6 PCS
11744246 10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧ 6 × 100 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11774246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    37.30€ / paquete de 6
    Ahorro 6.15€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Ideal para aplicaciones sobre el terreno o en el laboratorio
Ideal para aplicaciones en campo o en laboratorio
Los patrones de conductividad de un solo uso calibran todas las sondas y medidores de conductividad para ofrecer la máxima exactitud. Eliminan la preocupación por contaminación externa del recipiente. La calibración se realiza en el vial estándar.
Calibración dentro del contenedor— cero contaminación
  • Rastreable hasta NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología)
  • Precisión: el certificado indica incertidumbre o ±0,25 microsiemens o ±0,25%
  • 100 % compatible con todos los medidores de conductividad
  • Acreditaciones A2LA ISO 34 y ISO 17025 más ISO 9001
  • Incluye un gráfico de temperatura individual e instrucciones de calibración paso a paso
  • Unidades etiquetadas (microhmios/microsiemens, ohmios, partes por millón/TDS)
  • Un solo uso Elimina los problemas de contaminación externa Cada patrón contiene 100 ml
El surtido (09-328-20) contiene una unidad de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 y -12
Información de órdenes
Cada frasco contiene 100 ml
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Envase 6/Paq.
Conductividad 100 μ℧
Técnica Calibración de un instrumento de conductividad
Color Transparente
pH 7
Para utilizar con (equipo) Medidor de conductividad
Solubilidad Soluble en agua
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 6 × 100 mL