Learn More
Fisherbrand™ Termohigrómetros con registro de datos Traceable™ Memory-Loc™ con calibración
Código de producto. 17367649 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
14 x 2,5 x 8,3 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17367649 14 x 2,5 x 8,3 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17367649 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 9876716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    288.39€ / paquete de 1
    Ahorro 60.61€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El Traceable™ Memory-Loc™ El termohigrómetro de registro de datos con calibración le permite proteger de forma segura la información recopilada— los datos no se pueden sobrescribir ni modificar.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
  • Almacene hasta 30 eventos de alarma únicos.
  • Smart-Alarm™ con alarma visual/audible continúa alertando incluso si la unidad vuelve a condiciones que no sean alarmantes.
  • Tasa de muestreo ajustable: desde 1 minuto hasta 12 horas en incrementos de 1 minuto.
  • Puede cargar un archivo descargado por USB y almacenarlo en una cuenta de nube TraceableLIVE™.
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 0 al 95%
Resolución 0.1
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +70 °C
Exactitud de temperatura ± 0,4 °C
Descripción Termohigrómetro con calibración Traceable™ Memory-Loc™
Memoria 688086 lecturas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 2,5 x 8,3 cm