Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de registro de datos Traceable™ LN2 Excursion-Trac™
Descripción
Termómetro de registro de datos USB de nitrógeno líquido con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
Monitor de temperatura de nitrógeno líquido
- Capacidad de memoria de 525.500 observaciones de temperatura
- 4 puntos de calibración (-196 °C, -80 °C, 0 °C y 100 °C)
- Intervalo: De -200 °C a 105 °C (de -328 °F a 221 °F)
- Precisión de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperaturas
- Resolución de 0,01°
- Controla las lecturas durante cualquier periodo de tiempo
Alarmas Hi/Lo y la función de seguimiento de alarmas de fecha y hora
Almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma, así como cuándo volvió la unidad a estar dentro del rango Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes. Pueden recuperarse los datos de hasta 10 eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla.
Smart-Alarm™ emite señales de condiciones fuera de intervalo
Cuando se detecta una condición fuera de intervalo, se activa Smart-Alarm™. Smart-Alarm™ incluye indicadores visuales y sonoros que funcionan continuamente hasta que se reconocen, incluso si el parámetro vuelve al intervalo que no es de alarma.
Transferencia de datos por USB
Este monitor de temperatura de nitrógeno líquido permite transferir datos registrados, en formato CSV, desde el termómetro al PC/Mac con una unidad flash USB (no incluida). No se necesita un software específico para este termómetro y los datos se pueden borrar de la memoria. Cada dispositivo tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación.
Características de registro de datos
Supervise las lecturas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier periodo de tiempo con registro continuo de datos. Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas. La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos más grandes.
Altamente exacto y fiable
El termómetro de alta precisión tiene un intervalo de temperatura de -–200 a 105 °C y una resolución de 0,01, y mantiene una exactitud de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperatura.
Certificado Traceable™
Calibración multipunto en un certificado Traceable™ numerado individualmente que garantiza la exactitud, emitido por nuestro laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través del NIST u otros institutos de medición nacionales reconocidos (NMI) signatarios del Acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM. La caja de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto tiene 69,85 x 107,95 x 19,05 mm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg). El peso es de 141,7 gr (5 onzas). Suministro: Sonda(s) de acero inoxidable, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, certificado Traceable™ y baterías.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termómetro de registro de datos |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Memoria de datos | 525.600 puntos |
| Calibración | −196°C, −80°C, 0°C y 100°C |
| Tipos de alarma | Alto/bajo, fuera de rango, Fuera de rango |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Batería, tipo | 2 AAA |
| Incluye | 1 sonda de acero inoxidable |
| Interfaz | USB |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,25°C |
| Mostrar más |