Descripción
- El diseño ergonómico proporciona un ángulo de visión óptimo, un uso fácil y una mayor estabilidad en el banco
- La protección antimicrobiana está incorporada para un producto más limpio e higiénico
- Los botones grandes y táctiles son fáciles de usar cuando se usan guantes
- Este temporizador avanza en el tiempo con 4 canales para cronometrar varios eventos a la vez y la función de reloj digital predeterminada
- Mantenga el cumplimiento: incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
- Las tareas repetitivas o recurrentes son rápidas y fáciles con la función de memoria integrada que devuelve la pantalla al tiempo de cuenta regresiva previamente programado
- Nunca pierda su señal con alarmas extrafuertes que suenan durante 1 minuto completo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de 4 canales |
| Intervalo de tiempo | 99 h 59 min, 59 s |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | 1 s |
| Pantalla | LCD |
| Dirección | Arriba o abajo |
| N.º de canales | 4 |
| Batería, tipo | Celda de botón de 1,5 V |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Mostrar más |