Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Código de producto. 10314523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30m
30 m
60 m
60m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10314523 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10503035 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 PCS
10089682 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10455353 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10513815 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10651196 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10394323 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
11557771 60m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10489064 30m 0,53 mm 1 μm cada uno
10734847 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10314523 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260X296P
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Método de unión patentado para temperaturas de funcionamiento ampliadas
  • Sangrado extremadamente bajo para mejorar la sensibilidad y las coincidencias de bibliotecas
  • Alta estabilidad con oxígeno y agua
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos aromáticos
  • Aditivos alimentarios
  • Aceites esenciales
  • Alcoholes
  • Ésteres
  • Aldehídos
  • Cetonas
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Usos recomendados:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, GC/MS para aditivos alimentarios y aceites esenciales
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 1 µm
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G16
Fase estacionaria Trace™ TG-WAXMS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 280/300 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.