Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Código de producto. 30308745 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm cada uno
10704637 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10240585 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10086744 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10784077 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10259864 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10704827 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10447514 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10714827 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10189414 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30308745 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260N231P
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Mantiene un bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija estas columnas para una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Engineered Specifically for FFAP Analysis:
  • Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
  • Bonded FFAP phase
  • Quality tested for acidic compound analysis
  • Equivalent to USP G25 and G35
  • Excellent Quality and Reproducibility
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
  • Acids
  • FFAP analysis
  • Alcohols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor de película 0.5 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polar
Diámetro (métrico) 0.32 mm
Tipo USP G25, G35
Fase estacionaria Trace™ TR-FFAP
Tipo 60 m x 0.32 mm x 0.5 μm
Diámetro interior (métrico) 0.32 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 240/250°C
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.