Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Código de producto. 10189414 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10189414 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10704637 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10240585 15m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10086744 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10784077 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10259864 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10704827 15 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10447514 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10714827 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10189414 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260N298P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantiene un bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija estas columnas para una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Diseñado específicamente para el análisis de FFAP:
  • Fase polar, TPA polietilenglicol modificado
  • Fase ligada FFAP
  • Sometidas a pruebas de control de calidad para análisis de compuestos ácidos
  • Equivalentes a USP G25 y G35
  • Calidad y reproducibilidad excelentes
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Robustez extraordinaria para separaciones difíciles de analizar
  • Rendimiento fiable y reproducible
Uso recomendado:
  • Ácidos
  • Análisis FFAP
  • Alcoholes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240/250 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-FFAP
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) GC para análisis de FFAP, GC para análisis de compuestos ácidos
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción 30 m x 0,53 mm x 1 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.