Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FAME
Código de producto. 16031412 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
60 m
100 m
120 m
Diámetro (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16031412 100 m 0,25 mm cada uno
10390975 10 m 0,1 mm cada uno
10325203 25 m 0,22 mm cada uno
10085934 25 m 0,32 mm cada uno
10497524 30 m 0,22 mm cada uno
10542465 30 m 0,25 mm 1 PCS
10299904 30 m 0,32 mm cada uno
10407534 50 m 0,22 mm cada uno
10712927 50 m 0,32 mm cada uno
10594495 60 m 0,22 mm cada uno
10324773 60 m 0,25 mm cada uno
10310935 60 m 0,32 mm cada uno
10543425 120 m 0,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16031412 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260M238P
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Para la separación de los isómeros cis/trans y FAME con diversos grados de insaturación, elija esta columna de bajo sangrado y alta polaridad optimizada para el análisis de FAME.
Elija las columnas GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME para la separación de los isómeros cis/trans y ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) con varios grados de insaturación. La columna TRACE TR-FAME es una fase basada en cianopropilfenil diseñada específicamente para la separación de FAME. También es adecuada para cualquier aplicación que requiera una columna de alta polaridad para su uso con la detección MS.
Calidad y reproducibilidad excelentes
  • Bajo sangrado para MS, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
  • Fase polar, 70 % cianopropil polisilfenilsiloxano
  • Temperatura de funcionamiento más alta que otras columnas
  • Aplicaciones:
  • FAME
  • Isómeros FAME cis/trans
  • Usos recomendados:
  • FAME
  • Similar a:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (aplicación) GC/MS para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), GC/MS para el análisis de isómeros cis/trans de FAME
    Grosor de película 0,2 μm
    Longitud (métrico) 100 m
    Polaridad Polar
    Diámetro (métrico) 0,25 mm
    Fase estacionaria Trace™ TR-FAME
    Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
    Línea de productos TRACE
    Temperatura máxima 250/260 °C
    Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.