Descripción
Determine la presencia de metanol, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicéridos en el análisis de biodiésel con alto rendimiento y reproducibilidad utilizando columnas de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel. El biodiésel es un componente importante en el desarrollo de combustibles neutros de carbono, y las columnas para GC específicas en el intervalo de TRACE ofrecen un sólido rendimiento para satisfacer y superar las demandas de metodología en esta área de aplicación.
- TRACE TR-BioDiesel (M); para la determinación del contenido residual de metanol en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G); para el análisis del contenido total de glicerol de acuerdo con el método EN 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F); para el análisis de contenido de FAME en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; para el análisis de contenido total de glicerol de acuerdo con el método ASTM D-6584
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 300/320 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-BioDiesel |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para análisis de biodiésel |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Descripción | 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |