Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-BioDiesel
Código de producto. 10229664 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10229664 30 m 0,32 mm 3 μm cada uno
10301255 10 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10526955 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10383605 10 m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10229664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26AA395P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determine la presencia de metanol, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicéridos en el análisis de biodiésel con alto rendimiento y reproducibilidad.
Determine la presencia de metanol, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicéridos en el análisis de biodiésel con alto rendimiento y reproducibilidad utilizando columnas de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel. El biodiésel es un componente importante en el desarrollo de combustibles neutros de carbono, y las columnas para GC específicas en el intervalo de TRACE ofrecen un sólido rendimiento para satisfacer y superar las demandas de metodología en esta área de aplicación.
Columnas diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades de análisis de biodiésel:
  • TRACE TR-BioDiesel (M); para la determinación del contenido residual de metanol en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14110
  • TRACE TR-BioDiesel (G); para el análisis del contenido total de glicerol de acuerdo con el método EN 14105
  • TRACE TR-BioDiesel (F); para el análisis de contenido de FAME en el biodiésel de acuerdo con el método EN 14103
  • TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; para el análisis de contenido total de glicerol de acuerdo con el método ASTM D-6584
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-BioDiesel
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para análisis de biodiésel
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 30 m
Descripción 30 m x 0,32 mm x 3 µm