Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5MS
Código de producto. 10753867 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
10m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
100m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10753867 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10239694 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10557265 10m 0,32 mm 0,1 μm cada uno
10331265 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10197564 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10434403 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10533795 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10592065 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10029382 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10486954 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10089422 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10650174 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10380975 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10240105 100m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10253553 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10038952 15 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10495533 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10593025 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10659475 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10429054 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10722927 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10177934 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10638895 20 m 0,18 mm 0,18 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 10753867 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260F308P
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Elija estas columnas que incorporan una conocida fase de GCMS para muchas aplicaciones.
Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.
  • Fase no polar, 5 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Bajo sangrado y elevada estabilidad
  • Alta relación señal-ruido para un aumento de la sensibilidad
  • Alto nivel de resistencia al oxígeno y a la contaminación del agua
  • Similares a B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recomendada para:
  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos, GC/MS para disolventes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para fenoles, GC/MS para aminas
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad No polar
Descripción 60 m x 0,25 mm x 1 µm
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G27, G36
Fase estacionaria Trace™ TR-5 MS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 360/370 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.