Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS
Código de producto. 10055724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10055724 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10350955 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10576565 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10618895 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10744627 60m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10046204 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10671196 30m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10055724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260R143P
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
  • Fase de polaridad media, 50% fenil polisilfenilsiloxano
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
  • Especialmente útil para aplicaciones que requieren una temperatura más alta y más polaridad que una columna de fenil de 5 %
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
  • Similares a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recomendada para:
  • Herbicidas
  • Drogas
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Tipo USP G3
Fase estacionaria Trace™ TR-50 MS
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 360/370 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.