Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5
Código de producto. 31908298 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
100 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
31908298 7 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219844 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 PCS
10374603 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10079372 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10243263 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10253263 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10384173 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10424963 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10293593 30m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10735983 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10532465 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10262005 100 m 0,32 mm 0,5 μm 1 PCS
10516765 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10096004 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10089182 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10107504 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
10585415 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10223423 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31908298 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 260E113P
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
  • Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
  • Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
  • Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
  • Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
  • Alcoholes
  • Ácidos grasos libres
  • Aromáticos
  • Aromas
  • Pesticidas de baja polaridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para alcoholes, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para aromas, GC/MS para sabores, GC/MS para pesticidas de baja polaridad
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 7 m
Polaridad No polar
Descripción 7 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G27, G36
Fase estacionaria Trace™ TR-5
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 320/340 °C
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.