Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Código de producto. 10060013 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
15 m
25m
30 m
30m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10060013 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10734457 15m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10486493 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10477894 25m 0,22 mm 0,25 μm cada uno
10070013 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10065634 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10428084 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10438084 30m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10448274 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10639085 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10060013 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260C142P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
  • Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Actividad en la superficie excepcionalmente baja
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Drogas
  • Hidrocarburos poliaromáticos
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 330/360 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-35 MS
Tipo USP G42
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para hidrocarburos poliaromáticos (PAH), GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm