Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1MS
Código de producto. 10392595 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Tamaño de la unidad
10392595 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10681524 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10394663 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10455363 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10551505 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10342785 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10392595 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260B047P
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Utilice esta columna no polar de bajo sangrado para análisis medioambientales de GC/MS que requieran una alta temperatura y una fase inerte.
Con un sangrado bajo y una temperatura de funcionamiento máxima de 340 a 360 °C, la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS es ideal para todas las aplicaciones de GC/MS. Esta columna es especialmente adecuada para aplicaciones como análisis medioambientales de GC/MS, que requieren una fase inerte que puede funcionar a alta temperatura.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Fase no polar, 100 % dimetilpolisiloxano
  • Alta temperatura de funcionamiento
  • Fase inerte adecuada para análisis medioambientales
Aplicaciones:
  • Compuestos clorados y nitroaromáticos
  • Análisis medioambientales de GC/MS
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Recomendado para:
  • Ftalatos
  • Polímeros
  • Hidrocarburos totales recuperables de petróleo (TRPH)
  • Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • PAH
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Azufre SPB™-1
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para compuestos clorados y nitroaromáticos, Análisis medioambientales de GC/MS
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G1, G2, G38
Fase estacionaria Trace™ TR-1 MS
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 340/360 °C