Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-1
Código de producto. 10671206 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
30 m
30 m
60 m
100 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10671206 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10668805 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10279304 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10374363 30 m 0,32 mm 3 μm cada uno
10708043 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10600174 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10070073 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10311545 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
10269464 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10496873 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10585225 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10475533 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10068942 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10475723 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10592635 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10179414 30 m 0,53 mm 1,5 μm cada uno
10506005 100 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10725574 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10219264 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 10671206 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260A296P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna para GC no polares para el desarrollo y análisis de métodos de compuestos clorados y nitromáticos y muestras medioambientales.
Utilice la columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 para el desarrollo de métodos y para el análisis medioambiental y de compuestos clorados y nitroaromáticos. Estas columnas para cromatografía de gases de polisiloxano dimetil al 100 % de fase no polar tienen una temperatura de funcionamiento alta.
Fase no polar, fenil polisilfenileno-siloxano al 5%. Sangrado bajo y estabilidad alta. Alta relación señal-ruido para mayor sensibilidad. Alta resistencia a la contaminación de oxígeno y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria TR-1
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.