Learn More
Thermo Scientific™ Columna para GC TRACE™ TR-1
Código de producto. 10037594 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10037594 30 m cada uno
1 options
Código de producto. 10037594 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260A469P
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Utilice esta columna de GC no polares para el desarrollo y análisis de métodos de compuestos clorados y nitromáticos y muestras medioambientales.
  • Utilice esta columna para GC no polares
  • Para el desarrollo y análisis de métodos de compuestos clorados y nitromáticos
  • Para el desarrollo y análisis de métodos de muestras medioambientales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor de película 5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm