Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Analizador de oxígeno Trace, de 0 a 1000 ppm
Código de producto. 16208831
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 1000 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
16208831 De 0 a 1000 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 16208831 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99141
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para su uso en un entorno de vacío, impresora 3D, generador de nitrógeno o herramienta semiconductora con nitrógeno, argón o equipos criogénicos. El resistente sensor de circonio se conecta con una brida KF25. El sensor se conecta al analizador mediante un cable de 3 m para facilitar la conexión.
  • Sensor de circonio de ppm preciso
  • Dos ajustes de alarma
  • Alarma sonora de 90 dB incorporada
  • Pantalla digital, y salida analógica de 4 a 20 mA
  • Soportes para montaje en pared
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en analizadores de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Qué es un analizador de O2?
  • El analizador de O2 Air Check Trace o está diseñado para controlar de manera continua los bajos niveles de oxígeno necesarios de cero a 1000 partes por millón (ppm)
¿Para qué gases se puede utilizar un monitor de O2?
  • Los analizadores de oxígeno PureAire se pueden utilizar para nitrógeno y helio.
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Fondo (imperial) 3 in
Fondo (métrico) 76 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,01 × 8 × 7,62 cm (5,125 ×3,15 ×3 pulg.)
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 % de RH
Intervalo de medición De 0 a 1000 ppm
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +134 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 V
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 5,125 in
Anchura (métrico) 130 mm