Learn More
Beskrivning
Innehåller
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Al | 500 μg/ml |
| V | 250 μg/ml |
| As | 100 μg/ml |
| Be | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| Pb | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
| Cd | 25 μg/ml |
| Se | 25 μg/ml |
Certifikat
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Uppfyllande
Queja de GHS/OSHA
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Trace Metals I |
| Nombre de nota | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 5% HNO3 |
| Industry Type | Wastewater Testing |
| Cantidad | 125 mL |
| Grado | Medioambiente |
| Visa mer |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.