Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para pesticidas
Código de producto. 10773586 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fase estacionaria:
Trace™ Pesticide
Trace™ Pesticide II
Trace™ Pesticide III
Trace™ Pesticide IV
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fase estacionaria Tamaño de la unidad
10773586 Trace™ Pesticide II cada uno
10713236 Trace™ Pesticide III cada uno
10210705 Trace™ Pesticide IV cada uno
10211635 Trace™ Pesticide cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10773586 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26RD142F
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad con las columnas de GC para pesticidas Thermo Scientific™ TRACE™. Estas columnas se han probado y diseñado específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes para el análisis de pesticidas y herbicidas.
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
  • Diseño innovador que facilita su uso a temperaturas más altas
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Esteroles vegetales
  • Piretroides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) GC para pesticidas
Tamaño de partículas 0,2 μm
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm con protector de 5 m
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Tipo USP G43
Fase estacionaria Trace™ Pesticide II
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Temperatura máxima 280/300 °C
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.