Learn More
Tracazolate hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001265 50 mg 50 miligramos
18055492 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001265 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 1558/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Allosteric modulator of GABAA receptors
GABAA receptor modulator. Can potentiate or inhibit recombinant GABAA function depending on subunit combination. Enhances native GABAA receptor function and is anxiolytic following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135210-68-2
Fórmula molecular C16H25ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 340.852
Clave InChI TUIXDPUEMQXVHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tracazolate hydrochloride, dsstox_cid_25208, dsstox_rid_80751, dsstox_gsid_45208, cas-nocas_45208, 4-butylamino-1-ethyl-6-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 24871267
Nombre IUPAC ethyl 4-(butylamino)-1-ethyl-6-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate;hydrochloride
SMILES CCCCNC1=C2C=NN(C2=NC(=C1C(=O)OCC)C)CC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tracazolate hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.85
Porcentaje de pureza >99%