Learn More
MedChemExpress Trabectedin
Código de producto. 16491949
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491949 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16491949 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY50936
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Trabectedin (Ecteinascidin 743; ET-743) is a tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent antitumor activity. Trabectedin binds to the minor groove of DNA, blocks transcription of stress-induced proteins, induces DNA backbone cleavage and cancer cells apoptosis, and increases the generation of ROS in MCF-7 and MDA-MB-453 cells. Trabectedin has the potential for soft tissue sarcoma and ovarian cancer research.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecular 761.84 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 114899-77-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (43.75 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Ecteinascidin 743∣ ET-743
Objetivo Reactive Oxygen Species∣Apoptosis