missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRA2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15961815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15961815 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15961815 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA575290

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

TRA2A (Transformer 2 alpha) is a member of the transformer 2 homolog family and encodes a protein with two RS domains and an RRM (RNA recognition motif) domain. It is a sequence specific RNA binding protein which participates in the regulation of pre-mRNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRA2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TRA2A
N.º de referencia del gen Q13595, Q6PFR5
Alias de gen 1500010G04Rik; AL022798; AWMS1; G430041M01Rik; HSU53209; htra-2 alpha; htra-2-alpha; mAWMS1; nuclear transformer-2 alpha; putative MAPK activating protein PM24; RGD1562563; TRA-2 alpha; TRA2A; Tra2alpha; TRA2-alpha; transformer 2 alpha homolog; transformer 2 alpha homolog (Drosophila); transformer-2 alpha; transformer-2 protein homolog A; Transformer-2 protein homolog alpha
Símbolos de los genes TRA2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 210-258 of Human TRA2A.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101214, 29896, 500116
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.