Learn More
Patrones de metales traza para análisis ambiental, conjunto de 3, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep ProductsDescription
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Metales traza
- Volumen de 125 ml
- Incluye mercurio
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trace Metals |
| Nombre de nota | Conjunto de 3 normas de control de la contaminación de aguas subterráneas y aguas residuales |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Material de referencia certificado |
| Industry Type | Pruebas de aguas residuales |
| Cantidad | 3 x 125 mL |
| Grado | Medioambiente |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio