Learn More
Patrones de metales traza sin mercurio para análisis ambiental, conjunto de 3, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15216336 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15216336 3 x 125 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 15216336 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor TMSETN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Control de la contaminación del suelo y de las aguas residuales por metales traza. Verificar estándares sin mercurio para AA& ICP , 125 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Guía 34 Certificada, NIST Materiales de referencia certificados trazables. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Metales traza
  • Volumen de 125 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trace Metals without Mercury
Nombre de nota Conjunto de 3 normas de control de la contaminación de aguas subterráneas y aguas residuales
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Industry Type Pruebas de aguas residuales
Cantidad 3 x 125 mL
Grado Medioambiente
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio