Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET Progesterone Receptor Coactivator Assay Kit
Código de producto. 15657858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 ensayos de 20 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15657858 800 ensayos de 20 μL paquete de 800
1 options
Código de producto. 15657858 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A15903
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de ensayo del coactivador del receptor de progesterona LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y robusto para el cribado analítico masivo de los potenciales ligandos de receptor de progesterona (PR) como agonistas o antagonistas del reclutamiento de coactivador dependiente de ligando.
  • El kit de ensayo del coactivador del receptor de progesterona LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y robusto para el cribado analítico masivo de los potenciales ligandos de receptor de progesterona (PR) como agonistas o antagonistas del reclutamiento de coactivador dependiente de ligando. El kit utiliza un dominio de unión a ligando PR (PR-LBD) marcado con glutatión S-transferasa (GST) (también disponible por separado), un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb) y un péptido coactivador marcado con fluoresceína en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
  • Modo agonista: al usar el ensayo de coactivador del receptor de progesterona LanthaScreen TR-FRET en modo agonista (para identificar compuestos agonistas), se añade PR-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla de péptido coactivador marcado con fluoresceína y anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de respuesta de dosis del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido PR-coactivador, este ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional, y reclutar el péptido coactivador.
  • Modo antagonista: al usar el ensayo de coactivador del receptor de progesterona LanthaScreen™ TR-FRET en modo antagonista (para identificar compuestos antagonistas), se agrega PR-LBD a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla de agonista, péptido coactivador marcado con fluoresceína y anticuerpo anti-GST marcado con terbio. La concentración de agonista utilizada en este modo es la concentración de EC80 determinada por la primera ejecución del ensayo en modo agonista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión de ligando PR (almacenar entre -68 y -85 °C)
1 tubo de péptido (almacenar entre -5 y -30 °C)
2 frascos de tampón TR-FRET (almacenar entre -5 y -30 °C)
1 tubo de Tb-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C)
1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C)
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de interacción de cofactores, ensayo de receptores nucleares
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 800 ensayos de 20 μL
Tipo Kit de ensayo de coactivadores del receptor de progesterona TR-FRET