Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit
Descripción
- El kit de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET ER beta proporciona un método sensible y robusto para el cribado analítico masivo de ligandos para el receptor de estrógeno (ER) beta. El kit utiliza un dominio humano de unión a ligando (LBD) ER beta marcado con glutatión S-transferasa (GST), un anticuerpo anti-GST marcado con terbio y un ligando ER fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ ES2) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
- Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
- Compatible con alto rendimiento: ensayos TR-FRET en 1 placa de 384 pocillos
- Práctico: componentes disponibles a granel para las necesidades de detección más grandes
- Incluye:
- 1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión a ligando ER beta (almacenar entre -68 y -85 °C)
- 1 tubo de Fluormone ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
- 2 frascos de tampón NR (almacenar entre -5 y -30 °C)
- 1 tubo de Tb-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C)
- 1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión de ligando ER beta (almacenar entre -68 y -85 °C) 1 tubo de Fluormone ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C) 2 frascos de tampón NR (almacenar entre -5 y -30 °C) 1 tubo de Tb-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C) 1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de unión competitiva, ensayo de receptores nucleares |
| Línea de productos | LanthaScreen |
| Cantidad | 800 ensayos de 20 μL |
| Tipo | Kit de unión competitiva TR-FRET ER beta |