Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Competitive Binding Kit
Código de producto. 15627858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
800 ensayos de 20 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15627858 800 ensayos de 20 μL paquete de 800
1 options
Código de producto. 15627858 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A15887
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El kit de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET ER alfa proporciona un método sensible y robusto para el cribado analítico masivo de ligandos para el receptor de estrógeno (ER) alfa.
  • El kit de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET ER alfa proporciona un método sensible y robusto para el cribado analítico masivo de ligandos para el receptor de estrógeno (ER) alfa. El kit utiliza un dominio humano de unión a ligando (LBD) ER alfa marcado con glutatión S-transferasa (GST), un anticuerpo anti-GST marcado con terbio y un ligando ER fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ ES2) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
  • Completo y listo para su uso tras sacarlo del envase: todos los reactivos están incluidos, solo tiene que añadir sus compuestos de prueba
  • Compatible con alto rendimiento: ensayos TR-FRET en 1 placa de 384 pocillos
  • Práctico: componentes disponibles a granel para las necesidades de detección más grandes
  • Incluye:
    • 1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión a ligando ER alfa (almacenar entre -68 y -85 °C)
    • 1 tubo de Fluormone ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
    • 2 frascos de tampón NR (almacenar entre -5 y -30 °C)
    • 1 tubo de Tb-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C)
    • 1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo de proteína recombinante de dominio de unión de ligando ER alfa (almacenar entre -68 y -85 °C)
1 tubo de Fluormone ES2 (almacenar entre -5 y -30 °C)
2 frascos de tampón NR (almacenar entre -5 y -30 °C)
1 tubo de Tb-Anti-GST Ab (almacenar entre -5 y -30 °C)
1 tubo de DTT (almacenar entre -5 y -30 °C)
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de unión competitiva, ensayo de receptores nucleares
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 800 ensayos de 20 μL
Tipo Kit de unión competitiva TR-FRET ER alpha