Learn More
Invitrogen™ TR-FRET Coregulator Buffer J
Código de producto. 10223848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10223848 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10223848 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4682
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Tampón J coregulador TR-FRET
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El tampón de corregulador TR-FRET J puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (20-30° ºC).
Formato Líquido
Cantidad 25 ml
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco