Learn More
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET I
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™ |
| Cantidad | 25mL |
| Contenido y almacenamiento | El tampón I corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Conservar a temperatura ambiente (de 20°C a 30°C) |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |