Learn More
TR-14035, MedChemExpress
Código de producto. 16479357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479357 5 mg 5 miligramos
16446926 100 mg 100 miligramos
16442887 50 mg 50 miligramos
16426818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15770
MedChemExpress TR-14035 is a orally active dual α4β7/α4β1 integrin antagonist, with IC50 s of 7 nM and 87 nM for α4β7 and α4β1, respectively. TR-14035 can be used for the research of inflammation and autoimmune diseases.
TR-14035 is a orally active dual α4β7/α4β1 integrin antagonist, with IC50 s of 7 nM and 87 nM for α4β7 and α4β1, respectively. TR-14035 can be used for the research of inflammation and autoimmune diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TR-14035
CAS 232271-19-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21Cl2NO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (86.44 mM)
SMILES COC1=C(C2=CC=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)=O)C=C2)C(OC)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 474.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.33
Porcentaje de pureza 95.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation