Learn More
TPT-260 Dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
TPT-260 Dihydrochloride (NSC55712) is a thiophene thiourea derivative with molecule weight 260.00 in free base form
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TPT-260 Dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2076-91-7 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H14Cl2N4S3 |
| Sinónimo | NSC55712 TPU-260 Dihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (300.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (99.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(SCC1=CC=C(CSC(N)=N)S1)=N.Cl.Cl |
| Mostrar más |